Learn More
Saint Gobain Life Sciences Silikonstopfen mit umstülpbarem Rand
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikon-Klapprandstopfen eignen sich besonders für alle Arten von Anwendungen mit Gewebekulturen.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 467018-20
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11714608
  • 35.35 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zweiteilige Klapprand-Stopfen
  • Mit einer Doppeldichtung zur Sicherung des Behälterinhalts
  • Ideal zum Sichern von Glas-, Metall- und Kunststoffbehältern
  • Der untere Teil greift die Außenseite des Behälters, und der obere Hohlstopfen verfügt über Ringverzahnung, um eine dichte Abdichtung am Rand zu gewährleisten
  • Der obere Hohlstopfen kann perforiert werden, um den Inhalt zu extrahieren, ohne den Stopfen zu entfernen, und bleibt auch nach mehreren Perforationen wasserdicht
  • Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
  • Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
  • Nicht toxisch, biologisch neutral
  • FDA/BGA-zugelassen
  • Für Reagenzgläser
  • Einfach zu installieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16 mm
Transparent
Silikonstopfen
Je 1
Silikon
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Silikonstopfen mit umstülpbarem Rand > Durchmesser: 16 mm