Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonkappe mit Rand
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ Silikonverschlüsse mit Stehrand eignen sich besonders gut für alle Arten von Gewebekulturanwendungen.
24.65 € - 57.65 €
Specifications
Material Silikon
Produkttyp Silicone Versilic™ Kappe
View More Specs
Products 5
Product Code Brand Innendurchmesser (metrisch) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Innendurchmesser (metrisch) Price Quantity & Availability  
11754598
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
467010-50
9.8 bis 13.2 mm
32.70 €
50 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11764598
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
467013-50
12.1 bis 15.6 mm
57.65 €
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11724608
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
467020-20
17.7 bis 22.1 mm
45.40 €
20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11734608
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
46702510
20.9 bis 26.4 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11744608
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
467030-05
27.6 bis 36.3 mm
37.35 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Zweiteilige Stopfen mit umstülpbarem Rand
  • Entwickelt mit einer doppelten Dichtung, um den Inhalt des Behälters sicher zu halten
  • Ideal für die Sicherung von Glas-, Metall- und Kunststoffbehältern
  • Der untere Bereich ergreift die Außenseite des Behälters und der obere hohle Stopfen weist ringförmige Zacken auf, um eine dichte Abdichtung am Rand zu schaffen
  • Oberer Bereich des Hohlstopfens kann perforiert werden, um den Inhalt ohne Entfernen des Stopfens zu extrahieren und bleibt selbst nach mehreren Perforationen wasserdicht
  • Biologisch neutrale und ungiftige Silikonkappen zum Verschließen von Röhrchen und Flaschen
  • Geruchlos, geschmacksneutral, nicht haftend und alterungsbeständig
  • Ungiftig, biologisch neutral
  • FDA/BGA-zugelassen
  • Für Reagenzgläser
  • Einfach zu installieren
Specifications
Specifications
Silikon
Silicone Versilic™ Kappe
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonkappe mit Rand