Learn More
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Format | Länge (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Format | Länge (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11517392
|
Fisherbrand™
0911R00530 |
0.5 bis 5.5 | Rolle | 5 m | 4 Rolle | N/A | ||||||
11793554
|
Fisherbrand™
0911R00030 |
0.5 bis 5 | Rolle | 5 m | 1 Rolle | N/A | ||||||
12375368
|
Fisherbrand™
0911S00530 |
0.5 bis 5 | Röhrchen | 50 mm | 10/Packung | N/A | ||||||
10773863
|
Fisherbrand™
0911Z00024 |
1 bis 11 | Nachfüllpack | 5 m | 3er-Packung | N/A | ||||||
15585669
|
Fisherbrand™
PH111R |
1 bis 11 | Rolle | 5 m | 1 Rolle | N/A | ||||||
12345378
|
Fisherbrand™
0911S00524 |
1 bis 11 | an zentrifugierten Röhrchen | 50 mm | 10/Packung |
8.40 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15505679
|
Fisherbrand™
PH114R |
1 bis 14 | Rolle | 5 m | 1 Rolle | N/A | ||||||
15515679
|
Fisherbrand™
PH114R/4 |
1 bis 14 | Rolle | 5 m | 4 Rolle | N/A | ||||||
10089531
|
Fisherbrand™
0911R00036 |
12 bis 14 | Rolle | 5 m | 1 Rolle | N/A | ||||||
11527392
|
Fisherbrand™
0911R00538 |
4 bis 7 | Rolle | 5 m | 4 Rolle | N/A | ||||||
12385368
|
Fisherbrand™
0911S00531 |
5 bis 9 | Röhrchen | 50 mm | 10 Packung | N/A | ||||||
10427452
|
Fisherbrand™
0911R00040 |
6,4 bis 8 | Rolle | 5 m | 1 Rolle | N/A | ||||||
12395368
|
Fisherbrand™
0911S00532 |
6,5 bis 10 | Röhrchen | 50 mm | 10 Pack | N/A | ||||||
11557392
|
Fisherbrand™
0911R00533 |
9 bis 13 | Rolle | 5 m | 4 Rolle | N/A | ||||||
11713564
|
Fisherbrand™
0911R00033 |
9 bis 13 | Rolle | 5 m | 1 Rolle | N/A | ||||||
12305378
|
Fisherbrand™
0911S00533 |
9 bis 13 | Röhrchen | 50 mm | 10 Pack | N/A | ||||||
Beschreibung
- Für schnelle und präzise Messungen
- Mit komfortabler, auf der Verpackung aufgedruckter Farbskala
- pH-Werte von 0 bis 14
Applications:
- Für die allgemeine Analytik in Chemie- und Schullabors
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier