Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier
Ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier enthält eine anwenderfreundliche Farbskala auf der Vorderseite.
Marke: Fisherbrand™ 0911S00531
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für schnelle und präzise Messungen
- Mit komfortabler, auf der Verpackung aufgedruckter Farbskala
- pH-Werte von 0 bis 14
Applications:
- Für die allgemeine Analytik in Chemie- und Schullabors
Spezifikation
5 bis 9 | |
10 Packung | |
50 mm |
Röhrchen | |
Gütegrad 911 | |
10 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier > pH Range: 5 to 9; Tube; Dimensions (L x W): 50 x 10mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur