Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier
Ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier enthält eine anwenderfreundliche Farbskala auf der Vorderseite.
Marke: Fisherbrand™ 0911R00530
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für schnelle und präzise Messungen
- Mit komfortabler, auf der Verpackung aufgedruckter Farbskala
- pH-Werte von 0 bis 14
Applications:
- Für die allgemeine Analytik in Chemie- und Schullabors
Spezifikation
0.5 bis 5.5 | |
4 Rolle | |
5 m |
Rolle | |
Universal-pH-Indikatorpapier | |
7 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier > pH Range: 0.5 to 5.5; Roll; Dimensions (L x W): 5m x 7mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur