Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier
Ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier enthält eine anwenderfreundliche Farbskala auf der Vorderseite.
Marke:  Fisherbrand™ PH114R
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15505679
Beschreibung
Beschreibung
  • Für schnelle und präzise Messungen
  • Mit komfortabler, auf der Verpackung aufgedruckter Farbskala
  • pH-Werte von 0 bis 14
Applications:
  • Für die allgemeine Analytik in Chemie- und Schullabors
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 14
1 Rolle
5 m
Rolle
Universal-pH-Indikatorpapier
10 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier > pH Range: 1 to 14; Roll; Dimensions (L x W): 5m x 10mm