Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier
Ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier enthält eine anwenderfreundliche Farbskala auf der Vorderseite.
Marke: Fisherbrand™ 0911R00538
Description
- Für schnelle und präzise Messungen
- Mit komfortabler, auf der Verpackung aufgedruckter Farbskala
- pH-Werte von 0 bis 14
Applications:
- Für die allgemeine Analytik in Chemie- und Schullabors
Specifications
4 bis 7 | |
4 Rolle | |
5 m |
Rolle | |
Gütegrad 911 | |
7 mm |