Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Papierrolle
Für optimale Qualität und zuverlässige Messwerte. Die Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen werden auf Kunststoffspulen geliefert, die langfristige Stabilität und Schutz gegen viele äußere Einflüsse gewährleisten.
Marke: Fisherbrand™ 90204.204231.1
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Aus qualitativ hochwertigem Filterpapier hergestellt
- Die Farben der Farbskalen sind speziell auf die Reaktionsfarbe der Indikatorpapiere abgestimmt
Spezifikation
1 bis 14 | |
4 Spulen | |
5 m |
Rolle | |
pH-Papier | |
7 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Papierrolle > pH-Bereich:1 bis 14
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur