Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier
Artikelnummer. 10482341 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
1 bis 14
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10482341
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Eine Farbtabelle zur Bestimmung der Farbänderung ist im Lieferumfang enthalten.
  • 5 m lange Spenderrolle mit Indikatorstreifen
  • pH-Wert-Bereich von 1 bis 14
  • 4 Stck./Packung
Spezifikation
pH-Bereich 1 bis 14
Format Abreißpackung
Enthält Farbtabelle
Menge 4/Packung
Länge (metrisch) 5 m