Learn More
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen
BINDER™ Access Port with silicone plug is an option for use with Constant Climate Chambers KBF-S and KBF-S ECO
Marke: BINDER™ 8012-2072
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kabeldurchführung
- Mit Silikonstopfen
- Für den Einsatz mit Klimakammern KBF-S und KBF-S ECO
Spezifikation
Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 30 m, links | |
Steel | |
Position links | |
1.2 in. |
BINDER Kammern Serie KBF-S und KBF-S ECO | |
Kabeldurchführung | |
Silikonstopfen | |
30 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen > Durchmesser:30 mm; Position: links
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur