Learn More
Brady™ Schwarze und gelbe Warnbänder
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. This Black and Yellow Warning Tape is a self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
Marke: Brady™ 255313
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse.
- Self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
Spezifikation
255313 | |
33 m x 75 mm | |
108.3 ft. | |
1 Rolle | |
2.95 in. | |
Selbstklebend | |
Warnband |
Warnband – Gelb/Schwarz | |
Markierungssäulen, Pylonen, die Kanten der Wände, Torbogen, Transportwege | |
33 m | |
0,138 mm | |
75,00 mm | |
Schwarz, Gelb |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Schwarze und gelbe Warnbänder > Größe (L x B):33m x 75mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur