Learn More
Fisherbrand™ pH Test Paper Rolls
General purpose pH papers in efficient 15 ft. rolls
Marke: Fisherbrand™ 13640507
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
General purpose pH papers in efficient 15 ft. rolls
- Convenient dispenser allows you to select the right amount of pH paper for each application
- Easy-to-use—Dip paper in solution to be tested and match to color chart immediately
- Highly accurate and well suited for most applications
- Each SKU is packed in box of five clear plastic dispensers
- Cat. No. 13-640-507 is a pH paper testing set that includes shrink wrapped pack of seven dispensers (one of each SKU)
Bestellinformation
15 ft. Roll provides about 100 tests.
Spezifikation
0 bis 14 | |
Convenient dispenser allows to select the right amount of pH paper for each application, highly accurate and well suited for most applications | |
100 Tests/Roll, 700 Total | |
pH-Testpapier |
Streifen | |
13640500, 13640501, 13640502, 13640503, 13640504, 13640505, 13640506 | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ pH Test Paper Rolls > Range: 0.0-14.0
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur