Learn More
Aalborg™ Nadelventil für Durchflussmesser aus Messing
Diese vielseitigen, robusten und zuverlässigen Ventile eignen sich für Laborgeräte, Labortische oder OEM-Durchflussregler. Das Aalborg™ Nadelventil für Durchflussmesser aus Messing dient zur Steuerung einer breiten Palette von Durchflussgeschwindigkeiten von Flüssigkeiten und Gasen.
Marke:  Aalborg™ VCMBB
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11778808
  • 79.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich in drei sich überschneidenden Nadelgrößen.
  • Diese vielseitigen, robusten und zuverlässigen Ventile eignen sich für Laborgeräte, Labortische oder OEM-Durchflussregler.
  • Ventile werden in geraden (T) und 90-Grad-Flussmustern (L) angeboten. Lieferung aller Ventile mit 1/8 Zoll FNPT-Einlass- und Auslassanschlüssen.
  • Die Ventileinsätze sind mit integrierten Ventilen der Durchflussmesser-Produktlinien P, T, S und G aus der Aalborg’s Serie austauschbar.
  • Blasendichter Verschluss
Spezifikation
Spezifikation
20.000 ml/min
1200 ml/min
Standardventil
82 °C
150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter
Name des Produkts
Aalborg™ Nadelventil für Durchflussmesser aus Messing > Luftströmungsrate: 20000 ml/min