Learn More
DuPont™ Tychem™ 2000C Gown
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
M
2XL
Beschreibung
- Doppelbündchen für besseren Schutz und engere Verbindung mit Handschuhen
- Elastisch am Handgelenk
- Strickbund (innen) für besseren Tragekomfort
- Bietet einen guten Permeationsbarriereschutz gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischer Gefahren (auch unter Druck)
- Einsatz als Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen, einschließlich Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Verarbeitung und pharmazeutische Herstellung
Spezifikation
Spezifikation
Größe | M |
Farbe | Gelb |
Einwegprodukt | Single-use |
Zertifizierung/Konformität | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tychem™ 2000C Gown >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur