Learn More
DuPont™ Schürzen aus Tyvek Gewebe
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Farbe: Gelb
Beschreibung
- Schienbeinlänge
- Mit Hals- und Taillenbändern
- Antistatische Behandlung
- Anwendungen umfassen Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen, einschließlich Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Verarbeitung und pharmazeutische Herstellung
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universal |
Farbe | Gelb |
Ausführung | Polymere Barrierebeschichtung |
Zertifizierung/Konformität | (EU) 2016/425, Kategorie III, Typ PB [3], EN 14126, EN 1149-5 |
Saumtyp | Keine Nähte |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Schürzen aus Tyvek Gewebe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur