Learn More
Ansell AlphaTec™ 56-100 PVC-Schürzen
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Type: Apron
Beschreibung
- Zuverlässiger Schutz: Ansell-Schutzschürzen schützen den Träger vor Verunreinigungen oder Gefahren durch öle, Fette und Chemikalien. PVC-Schutzschürzen (Vinyl) bieten einen exzellenten Schutz vor Säure- und ätzenden Laugenspritzern.
- Robust: Das PVC-Material ist flexibel und doch abrieb- und durchstichfest. Versiegelte Durchführungen mit verstellbaren Bändern ermöglichen eine Größenanpassung ohne ein Herausziehen der Bänder.
- Komfort und Selektion: Bib-Syle-Schürzen in zwei Größen mit verstellbaren Bändern für einen optimalen Sitz für vielfältige Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Typ | Apron |
Größe | Universal |
Material | PVC |
Farbe | Aqua Green |
Einwegprodukt | Reusable |
Verschlusstyp | Integral Ties |
Sterilität | Unsteril |
Bauweise | Vinyl construction I Sealed grommets with adjustable 48-inch ties |
Ausführung | Smooth |
Latexfrei | Yes |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 56-100 PVC-Schürzen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur