Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Entdecken Sie die neuen twin.tec PCR-Platten BioBased aus biobasiertem Polymer (Massenbilanzansatz). Mit diesen Platten können Sie Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck in Bezug auf Verbrauchsmaterialien erheblich reduzieren und dennoch die gleiche technische Leistung beibehalten.
Marke:  Eppendorf™ 0030129857
150.86 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17882588
  • 159.64 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reduzierung des Kohlenstoff-Fußabdrucks von Verbrauchsmaterialien im Labor
  • Lasergravierte Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder einzelnen Platte zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit in Ihren Laborprozessen
  • Einzigartiges lasergraviertes optisches Führungsgitter und OptiTrack-Matrix zur schnellen Orientierung beim manuellen Pipettieren
  • Einteiliges Design: Kombination aus Polycarbonat-Rahmen und Polypropylen-Vertiefungen für optimale Leistung
  • Extrem dünnwandige Polypropylen-Vertiefungen garantieren eine optimale Wärmeübertragung auf die Probe
  • Außergewöhnlich stabiler, drehmoment- und hitzebeständiger Polycarbonat-Rahmen: Kein Verziehen, Verbiegen oder Brechen während der Hitze-Inkubation oder Zentrifugation
  • Erhöhte Muldenränder für effektive Abdichtung, reduziert auch das Risiko von Kreuzkontaminationen
  • Chargengetestet und zertifiziert frei von DNA, DNAase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
  • Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
8 x 12
Grün
Stehrand
150 μl
Unsteril
Konischer Boden (V-Well)
PCR-fähig
SBS-Standard
Eppendorf
BioBased PCR-Platten
Polypropylen, Polycarbonat
96
Unbehandelt
25 Pk.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM213730P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog Number0030129857
Name des Produkts
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased > Product Type: PCR Plates BioBased, No. of Wells: 96, Color: Spring Green, Skirt Style: Skirted