Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased
Entdecken Sie die neuen twin.tec PCR-Platten BioBased aus biobasiertem Polymer (Massenbilanzansatz). Mit diesen Platten können Sie Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck in Bezug auf Verbrauchsmaterialien erheblich reduzieren und dennoch die gleiche technische Leistung beibehalten.
151.60 € - 281.12 €
Spezifikation
Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
---|---|
Produktlinie | Eppendorf |
Material | Polypropylen, Polycarbonat |
Sterilität | Unsteril |
Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
Produktcode | Marke | Farbe | Ausführung des Rahmens | Produkttyp | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Ausführung des Rahmens | Produkttyp | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17882588
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030129857 |
Grün | Stehrand | BioBased PCR-Platten | 96 |
159.64 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17802598
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030129849 |
Clear | Stehrand | BioBased PCR-Platten | 96 |
160.16 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
18098794
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030531043 |
Colorless | Halbhoher Rand | BioBased PCR-Platten | 96 |
151.60 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
18078794
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030531060 |
Colorless | Halbhoher Rand | BioBased LoBind PCR Plates | 96 |
182.73 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
18018804
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030531086 |
Colorless | Stehrand | BioBased LoBind PCR Plates | 96 |
182.73 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
18088794
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030531051 |
Colorless | Stehrand | BioBased PCR-Platten | 384 |
224.90 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
18008804
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030531078 |
Colorless | Stehrand | BioBased LoBind PCR Plates | 384 |
281.12 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Reduzierung des Kohlenstoff-Fußabdrucks von Verbrauchsmaterialien im Labor
- Lasergravierte Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder einzelnen Platte zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit in Ihren Laborprozessen
- Einzigartiges lasergraviertes optisches Führungsgitter und OptiTrack-Matrix zur schnellen Orientierung beim manuellen Pipettieren
- Einteiliges Design: Kombination aus Polycarbonat-Rahmen und Polypropylen-Vertiefungen für optimale Leistung
- Extrem dünnwandige Polypropylen-Vertiefungen garantieren eine optimale Wärmeübertragung auf die Probe
- Außergewöhnlich stabiler, drehmoment- und hitzebeständiger Polycarbonat-Rahmen: Kein Verziehen, Verbiegen oder Brechen während der Hitze-Inkubation oder Zentrifugation
- Erhöhte Muldenränder für effektive Abdichtung, reduziert auch das Risiko von Kreuzkontaminationen
- Chargengetestet und zertifiziert frei von DNA, DNAase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
Konischer Boden (V-Well) |
Eppendorf | |
Unsteril | |
25 Pk. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased