Learn More
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Abfüllungs- und Umgießanwendungen in der Lebensmittelbranche. VITLAB™ Trichter aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch ihren praktischen Griff mit Aufhängeöse aus. Optimal für Pulver und Flüssigkeiten.
Marke: Vitlab™ 41694
Beschreibung
- Transparenter Fülltrichter aus Polypropylen
- Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
Spezifikation
150 mm | |
15 mm | |
220 mm | |
Ja | |
95 mm |
817 ml | |
Polypropylen | |
60° | |
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.