Learn More
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent
Artikelnummer. p-8000806
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 10708171
Marke: Vitlab™ 41194
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Abfüllungs- und Umgießanwendungen in der Lebensmittelbranche. VITLAB™ Trichter aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch ihren praktischen Griff mit Aufhängeöse aus. Optimal für Pulver und Flüssigkeiten.
  • Transparenter Fülltrichter aus Polypropylen
  • Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 40 mm
Kapazität (metrisch) 14 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 4 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 65 mm
Winkel 60°
Autoklavierbar Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Länge (metrisch) Stiel 35 mm