Learn More
Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen
Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen sind speziell für die analytische Chemie konzipiert.
Marke:  Kartell™ 0015200
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10142281
  • 11.60 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen wurden speziell für die analytische Chemie entwickelt.
  • Nimmt Filterpapier in Standardgröße auf
  • Seiten im Winkel von 60° mit internen und externen Rippen, um die Filtration zu beschleunigen und Drucksperren zu vermeiden
  • Widersteht kurzzeitig Temperaturen bis zu 135 °C
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 min
  • Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Polypropylen
Autoklavierbar
82 mm
200 ml
161.5 mm
Für Lebensmittel geeignet
135 °C
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    18
    Minuten
    28
    Sekunden
    54
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    18
    Minuten
    28
    Sekunden
    54
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen > Kapazität: 200 ml