Learn More
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Abfüllungs- und Umgießanwendungen in der Lebensmittelbranche. VITLAB™ Trichter aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch ihren praktischen Griff mit Aufhängeöse aus. Optimal für Pulver und Flüssigkeiten.
Marke:  Vitlab™ 41294
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10465811
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparenter Fülltrichter aus Polypropylen
  • Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
Spezifikation
Spezifikation
50 mm
7 mm
85 mm
Ja
43 mm
32 ml
Polypropylen
60°
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Name des Produkts
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent > Fassungsvermögen:32mL; Höhe:85mm, Länge:43mm