Learn More
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Abfüllungs- und Umgießanwendungen in der Lebensmittelbranche. VITLAB™ Trichter aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch ihren praktischen Griff mit Aufhängeöse aus. Optimal für Pulver und Flüssigkeiten.
Marke:  Vitlab™ 41694
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10783923
  • 59.45 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Transparenter Fülltrichter aus Polypropylen
  • Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
Spezifikation
Spezifikation
150 mm
15 mm
220 mm
Ja
95 mm
817 ml
Polypropylen
60°
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Name des Produkts
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent > Fassungsvermögen:817mL; Höhe:220mm, Länge:95mm