Learn More
trans-4-Hydroxy-D-Prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15423687
trans-4-Hydroxy-D-Prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423687
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15423687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27421.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3398-22-9
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
MDL-Nummer MFCD00065608
InChI-Schlüssel PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym trans-4-hydroxy-d-proline, 2r,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-hyp-oh, d-proline, 4-hydroxy-, 4s, 2r,4s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid, d-hydroxyproline, ambotzhaa1169, pubchem9966, d-hyp-ohMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 440074
ChEBI CHEBI:27992
IUPAC-Name (2R,4S)-4-hydroxypyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES OC1CNC(C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Hydroxy-D-proline
Schmelzpunkt ∽260°C (decomposition)
Menge 250 mg
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10218180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog NumberH27421.MD,H27421.03
Chargennummer10218180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27421.MD,H27421.03
Chargennummer10136126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27421.MD,H27421.03
Chargennummer10184653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27421.MD,H27421.03
Chargennummer10159449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27421.MD,H27421.03
Name des Produkts
trans-4-Hydroxy-D-Prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >