Learn More
trans-4-Hydroxy-L-Prolin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354709
trans-4-Hydroxy-L-Prolin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354709
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11354709
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11851.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
trans-4-Hydroxy-L-proline is used as a reagent for the preparation of neuroexcitatory kainoids and antifungal echinocandins. It is also involved in the synthesis of chiral ligands for enantioselective ethylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-4-Hydroxy-L-Prolin wird als Reagenz für die Herstellung von neuroexzitatorischen Kainoiden und antimykotischen Echinocandinen verwendet. Es ist auch an der Synthese chiraler Liganden für die enantioselektive Ethylierung von Aldehyden beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-35-4
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.131
MDL-Nummer MFCD00064320
InChI-Schlüssel PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Synonym trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
IUPAC-Name (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES C1C(CNC1C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Hydroxy-L-proline
Schmelzpunkt 270°C to 273°C (decomposition)
Beilstein 471933
Merck Index 14,4840
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 10 g
Formelmasse 131.13
Optische Drehung −76° (c=4 in water)
Reinheit (%) ≥99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY08K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberA11851.14,A11851.22,A11851.09
ChargennummerY18I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA11851.14,A11851.22,A11851.09
Chargennummer10228248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2023 Catalog NumberA11851.14,A11851,A11851.22,A11851.09
Chargennummer10244334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2022 Catalog NumberA11851.14,A11851.22,A11851.09
ChargennummerP14I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA11851.14,A11851.22,A11851.09
Name des Produkts
trans-4-Hydroxy-L-Prolin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >