Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Ultrapräzises digitales Thermometer
Das hochgenaue Gerät ist für den jahrelangen zuverlässigen Einsatz selbst unter besonders anspruchsvollen Bedingungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 90013-58
Beinhaltet: Sonde, Kabel, Transportkoffer aus Kunststoff, Traceable® Bescheinigung und 9 V-Batterie
Beschreibung
Dieses Präzisionsgerät ist auf zuverlässigen Betrieb über Jahre hinweg ausgelegt — selbst in den harschesten Umgebungen. Die ultragenauen Fisher Scientific™ Traceable™ Platinum Digitalthermometer sind mit einem Sensor aus Platin ausgestattet, der sich durch ein lineares Verhalten und hohe Genauigkeit über den gesamten Messbereich hinweg auszeichnet. Ideal für Lebensmittel, Pharmazeutika, Erdölprodukte, Abwässer, Gassysteme, Erdböden, Öfen und Elektronikfertigung.
- Platinsensor sorgt für lineares Ansprechen und hohe Genauigkeit über den gesamten Bereich
- Ideal für Lebensmittel, Pharmazeutika, Erdölprodukte, Abwasser, Gassysteme, Boden, Öfen, Elektronikfertigung
- Membrantasten sind spritzwassergeschützt und einfach zu bedienen
- HOLD ermöglicht dem Benutzer, die Anzeige für den späteren Ablesevorgang einzufrieren
- Zeigt Daten in °F oder °C an
- Computerausgang im Lieferumfang enthalten
- Griffsonde: (Bereich –200 bis 500 °C): Schnell reagierende, wasserdichte 4-adrige Platin-/Edelstahl 316-Sonde, Durchmesser 0,16 Zoll x Länge des Schafts 7 Zoll, Gesamtlänge 11,5 Zoll; Eindringung der Sondenspitze von 0,3 Zoll, Kabel 6 Fuß
- Enthält NIST-Traceable Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1,27 cm | |
0,4 cm | |
Zur Messung der Temperatur in Gassystemen, Reagenzien, chemischen Lösungen, Böden, Wasserbädern, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Nahrungsmitteln und Abwässern | |
13.97 cm | |
72 Zoll | |
29.21 cm | |
17.7 cm | |
Griffsonde | |
8 oz. | |
3,5 in. | |
11,5 in. | |
500°C | |
-200 °C | |
Yes | |
Digital-LCD |
0,5 in. | |
0,16 in. | |
29.21 x 8.89 x 13.97 cm (11.5 x 3.5 x 5.5 in.) | |
5,5 in. | |
Edelstahlsonde mit Griff, Kabel, Möglichkeit zum Anschluss an den Computer (Softwarepaket muss separat bestellt werden), Transportkoffer aus Kunststoff, Rückführbarkeitszertifikat und 9 V-Batterie | |
7 in. | |
182.88 cm | |
Platin, Edelstahl | |
0.001°C | |
226.7 g | |
Digital Thermometer | |
932 °F | |
-328 °F | |
-200 bis + 500 °C | |
±0,05 °C | |
8,89 cm |