Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe
Bedruckte oder einfache Ausführungen
Marke: Fisherbrand™ 01-830A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erhältlich in bedruckter oder einfacher Form
- Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
- 2 mm stark
- Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
1 bis 2 gal. | |
12 x 8 in. (30 x 20 cm) | |
20 cm | |
8 in. | |
2 mil | |
140°C |
Elastisch | |
Rot | |
30 cm | |
Autoklavierbar | |
12 in. | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe > Red; Plain; Size: 8 x 12 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur