Learn More
Invitrogen™ RNaseZap™ Lösung zur RNase-Dekontaminierung
Artikelnummer. 10186804
Click to view available options
Menge:
250 ml
4 l
6 x 250 ml
Produkttyp:
Lösung zur Oberflächendekontamination
Packungsgröße:
1 Stück
1500 Milliliter
250 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10186804
Marke: Invitrogen™ AM9784
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dekontaminationsmittel für Oberflächen, das RNasen bei Kontakt zerstört
  • Eine Dekontaminationslösung für Oberflächen, die RNasen bei Kontakt zerstört
  • RNaseZap™ Lösung wird einfach auf die zu dekontaminierende Fläche aufgesprüht und mit RNase-freiem Wasser abgespült. Merkmale von RNaseZap™ RNase Decontamination Solution:
  • Entfernt RNase-Kontamination restlos von Oberflächen aus Glas und Kunststoff
  • Hervorragende Ergebnisse bei der Entfernung hochgradiger RNase-Kontaminationen, wo ähnliche Produkte versagenNachgewiesen effektiv bei der Entfernung hoher Konzentrationen getrockneter RNase A
  • Ideal für die Reinigung von Arbeitsflächen, Pipettierern und Geräten, die RNase-frei bleiben müssen
  • Bei Raumtemperatur lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Lösung zur Oberflächendekontamination
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 4 l
Reagenztyp RNase-Kontrollreagenz
Produktlinie Ambion, RNaseZap
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.