Learn More
Invitrogen™ RNaseZap™ Lösung zur RNase-Dekontaminierung
Artikelnummer. 10586925
Click to view available options
Menge:
250 ml
4 l
6 x 250 ml
Produkttyp:
Lösung zur Oberflächendekontamination
Packungsgröße:
1 Stück
1500 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10586925
Marke: Invitrogen™ AM9780M
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dekontaminationsmittel für Oberflächen, das RNasen bei Kontakt zerstört
Das Arbeiten mit RNA erfordert einen RNase-freien Arbeitsplatz. RNasen führen zu Degradierungen der RNA während des Isolationsprozesses und zu geringen Ausbeuten bei reversen Transpriptionsreaktionen. Des Weiteren treten unzuverlässige Ergebnisse in Northern Blots und in Ribonuklease Protection Assays auf.
Ambion™ RNaseZap™ ist eine Lösung, um Oberfläschen zu dekontaminieren und RNasen zu beseitigen. RNaseZap™ wird einfach auf die entsprechenden Oberflächen gesprüht und anschliessend mit RNase-freiem Wasser abgespült. RNaseZap™ enthält drei nachweislich RNasen deaktivierende Bestandteile, die RNasen auch von Reaktionsgefässen beseitigen ohne spätere enzymatische Reaktionen zu inhibieren.
Entfernt RNasen zuverlässig und vollständig von Glas- und Plastikoberflächen
Übertrift ähnliche Produkte auch darin grosse Mengen von RNasen zu beseitigen
Entfernt nachweislich auch grosse Mengen angetrockneter RNase A
Ideal zum Reinigen von Werkbänken, Pipettierhilfen und Zubehör, um diese RNase-frei nutzen zu können
Das beliebte RNaseZap™ ist nun auch in einem praktischen Format erhältlich. Damit wischen Sie einfach die RNasen von den Oberflächen und spülen sie anschliessend mit RNase freiem Wasser. Geliefert werden 100 oder 300 Tücher in einem dazu passenden Spender.
Praktisches Format
Beseitigt vollständig RNase-Kontaminationen auf Glas- und Plastikoberflächen
Ideal zur Reinigung von Arbeitsflächen, Pipetten und anderem Equipment, die RNase frei sein müssen
Wirkt sofort nach Gebrauch, kein Autoklavieren notwendig
Bitte beachten Sie: Die Komponenten sind bei der Lieferung einzeln verpackt. Vor dem ersten Gebrauch müssen die Tücher und die RNaseZap™-Lösung im Spender zusammengeführt werden.
Hersteller: AM9780M Art.-Nr.
Beschreibung: RNaseZap™ + Manual
Menge: 250mL
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Lösung zur Oberflächendekontamination
Reagenzien RNase Control Reagent
Menge 250 ml
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.