Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe
Artikelnummer. 13499566 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Einfach, transparent
Klar
Rot
Abmessungen (L x B):
10 x 10 in.
10 x 15 in. (25 x 38 cm)
12 x 10 in. (30 x 25 cm)
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 x 24 Zoll (76 x 61 cm)
35 x 25 in. (89 x 64 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
48 x 36 cm
48 x 37 Zoll (122 x 94 cm)
Kapazität (angloamerikanisch):
1 bis 2 gal.
12 bis 14 gal.
13 bis 16 gal.
2 bis 3 gal.
3 bis 4 gal.
44 gal.
7 bis 10 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 13499566
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Bedruckte oder einfache Ausführungen
Erhältlich in bedruckter oder einfacher Form
  • Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
  • 2 mm stark
  • Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OSHA, 29 CFR1910.1030
Verschlusstyp Elastisch
Kapazität (angloamerikanisch) 2 bis 3 gal.
Farbe Klar
Abmessungen (L x B) 24 x 12 in. (61 x 30 cm)
Länge (metrisch) 61 cm
Breite (metrisch) 30 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Dicke 2 mil
Material Polypropylen
Temperatur (metrisch) 140°C