Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe
Artikelnummer. 10132688 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Einfach, transparent
Klar
Rot
Abmessungen (L x B):
10 x 10 in.
10 x 15 in. (25 x 38 cm)
12 x 10 in. (30 x 25 cm)
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 x 24 Zoll (76 x 61 cm)
35 x 25 in. (89 x 64 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
48 x 36 cm
48 x 37 Zoll (122 x 94 cm)
Kapazität (angloamerikanisch):
1 bis 2 gal.
12 bis 14 gal.
13 bis 16 gal.
2 bis 3 gal.
3 bis 4 gal.
44 gal.
7 bis 10 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 10132688
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bedruckte oder einfache Ausführungen
Erhältlich in bedruckter oder einfacher Form
  • Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
  • 2 mm stark
  • Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OSHA, 29 CFR1910.1030
Verschlusstyp Elastisch
Kapazität (angloamerikanisch) 13 bis 16 gal.
Farbe Rot
Abmessungen (L x B) 35 x 25 in. (89 x 64 cm)
Länge (metrisch) 89 cm
Breite (metrisch) 64 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (angloamerikanisch) 25 in.
Länge (angloamerikanisch) 35 in.
Dicke 2 mil
Material Polypropylen
Temperatur (metrisch) 140°C