Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Ultrapräzises digitales Thermometer
Das hochgenaue Gerät ist für den jahrelangen zuverlässigen Einsatz selbst unter besonders anspruchsvollen Bedingungen geeignet.
354.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
Tiefe (metrisch) | 1,27 cm |
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 0,16 in. |
Durchmesser (metrisch) Sonde | 0,4 cm |
Produktcode | Marke | Modell | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15244016
|
Fisherbrand™
93679-46 |
Bullet™ Sonde | -100.000 ° bis +200.000 °C | N/A | ||||||
15234016
|
Fisherbrand™
90013-58 |
Griffsonde | -200 bis + 500 °C | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Präzisionsgerät ist auf zuverlässigen Betrieb über Jahre hinweg ausgelegt — selbst in den harschesten Umgebungen. Die ultragenauen Fisher Scientific™ Traceable™ Platinum Digitalthermometer sind mit einem Sensor aus Platin ausgestattet, der sich durch ein lineares Verhalten und hohe Genauigkeit über den gesamten Messbereich hinweg auszeichnet. Ideal für Lebensmittel, Pharmazeutika, Erdölprodukte, Abwässer, Gassysteme, Erdböden, Öfen und Elektronikfertigung.
- Griffsonde: Messbereich von -200 bis +500 °C mit einer Auflösung von 0.001 ° oder 0.0001 °
- Bullet Sonde: Messbereich von -100 bis 200 °C
- Zeigt °F oder °C an
- Mit einer Membran abgedeckte Tasten sind spritzsicher und leicht zu bedienen
- Mit der Dezimalpunkt-Einstellungstaste kann bestimmt werden, ob eine, zwei, drei oder vier Ziffern nach Dezimalpunkt auf dem Display angezeigt werden
- Interner Datenlogger erfasst automatisch stündlich die MIN/MAX-Messwerte für die letzten 24 Stunden
- Sofort reagierende Sonde aktualisiert die Messwerte für Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfeste Stoffe dreimal pro Sekunde
- Mit der HALTE-Funktion kann der Anwender das Display für ein späteres Ablesen anhalten
Griffsondenmodell
- Bereich: -99 bis +500 °C
- Schnell ansprechende, platinfarbene, wasserfeste 4-Leiter-Edelstahlsonde
- Sondendurchmesser: 0.13 in.
- Stiellänge: 6.30 in.
- Gesamtlänge: 9 in.
- Kabellänge 5 ft.
- Wasserfest
- Zur Verwendung mit Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfesten Stoffen und Messwerten bei einem 0.3 in tiefen Eintauchen der Spitze
- Bereich: -99 bis +500 °C
- Schnell ansprechende, platinfarbene, wasserfeste Bullet 4-Leiter-Sonde
- Sondendurchmesser: 0.25 x 1 in.
- Mit flexiblem 10 in.-Glasfaserkabel für hohe Temperaturen (500 °C)
- Wasserfest
- Zur Verwendung mit Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfesten Stoffen
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1,27 cm | |
0,4 cm | |
5,5 in. | |
29.21 cm | |
8 oz. | |
3,5 in. | |
11,5 in. | |
±0,05 °C | |
8,89 cm |
0,5 in. | |
0,16 in. | |
Zur Messung der Temperatur in Gassystemen, Reagenzien, chemischen Lösungen, Böden, Wasserbädern, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Nahrungsmitteln und Abwässern | |
13.97 cm | |
Platin, Edelstahl | |
226.7 g | |
Digital Thermometer | |
Yes | |
Digital-LCD |