Learn More
Skytec Teal Disposable Latex-Free Nitrile Gloves
Click to view available options
Größe:
6.5/7, Small
7.5/8, Medium
8.5/9, Large
9.5/10, X-Large
10.5/11, 2X-Large
Beschreibung
- 100% premium quality nitrile, thickness 0.12 mm
- Resistant to oils, acids and many chemicals
- Up to four times the puncture resistance of latex
- Powder-free, non-sterile
- Lightweight and comfortable with a ‘second skin’ feel
- Food safe
- Category III, EN374 and EN455 approved
- AQL 1.5
- Latex free
- Thickness 0.12 mm (6 g)
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CAT III |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN374 |
Chlorinated | Yes |
Anwendungen | Healthcare, Industriell |
Farbe | Green |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Palm Thickness (English) | 5 mil |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17862174_EN.pdf
DateigrößeVersion: 60.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Skytec Teal Disposable Latex-Free Nitrile Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur