Learn More
Ansell TouchNTuff™ 92-600 Chemikalienbeständige Einweghandschuhe aus Nitril Artikelnummer.: 11726584
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell TouchNTuff™ 92-600 Chemikalienbeständige Einweghandschuhe aus Nitril
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11726584 Alle ansehen Ansell Produkte
L
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Artikelnummer. 11726584
Marke: Ansell 92600090
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Ansell Edmont Touch N Tuff™ Einweg-Nitril-Handschuhe zeichnen sich durch Tragekomfort aus und halten die Ermüdung der Hände auf einem Minimum.
Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Ansell Edmont Touch N Tuff™ Einweg-Nitril-Handschuhe zeichnen sich durch Tragekomfort aus und halten die Ermüdung der Hände auf einem Minimum.
  • Aus 100 % Nitril
  • Beständig gegen versehentliche Durchstiche, Kerben, Einschnitte und Abrieb
  • Bequemes dünnes mil-Design
  • Gerollte Aufschläge für leichtes Überziehen und Lüften
  • Chemisch beständig*
*Nicht empfohlen für Aceton, Benzaldehyd, Chlorobenzol, EDC, DMAC, DMF, Ethylacetat, Furfural, Methylenbromid, MEK, Morpholin, NMP, Jodmethan, Salpetersäure -70 %, (konzentriert), Salpetersäure, rote rauchende Salpetersäure, Nitrobenzol, 1-Nitropropan, 2-Nitropropan, Phenol, 90 %, THF, Pyridin, Schwefelsäure, 95-98 % (konzentriert) und THF
Compliance
Gemäß FDA 510(k) zugelassen.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Kategorie III, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Nein
Farbe Grün
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Größe L
Dicke (angloamerikanisch) 5,5 mil
Dicke (metrisch) 0,14 mm
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modell 92 600 L 585836
Serie TouchNTuff™ 92-600
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell TouchNTuff™ 92-600 Chemikalienbeständige Einweghandschuhe aus Nitril >