Learn More
TaqMan® TaqMan™ Genexpressionsassay (FAM)
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression assays are used for quantitative real-time PCR analysis of gene expression and consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and non-fluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Marke:  TaqMan® 4331182
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17355419
  • 252.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 Röhrchen mit 20X (Größen XS, S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Tube
qPCR
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 1, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
FAM (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3')
Genexpressionsassay
Raumtemperatur
60 X
Primer-Sonde
Hoch
Schnell
Nachhaltige Verpackung
TaqMan™
S (250 reactions/250 μL), inventoried
20X
S (250 Reaktionen/250 µl), inventarisiert
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TaqMan® TaqMan™ Genexpressionsassay (FAM) > S (250 x 250 μL Reactions), inventoried
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.