Learn More
Micronova™ Bestrahltes Microseal™ und Manschettenklebeband
Gewährleistet eine wirksame Versiegelung zwischen Handschuh und Kleidung. Micronova™ CSLB™ Microseal™ Klebeband ist mit Perforationen zum Abreißen in optimaler Länge versehen.
Marke: Micronova™ CSLB-3WHIR
419.90 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleistet eine effektive Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück.Micronova™ CSLB™ Microseal™ Klebeband mit Perforationen für optimales Aufreißen in optimaler Länge.
Das Micronova bestrahlte Microseal™ Manschetten-Dichtungsklebeband ist ein Polyethylen-Klebeband mit niedriger Dichte und niedriger Ausgasung mit druckempfindlichem, sauber ablösbarem Acrylkleber und Perforationen in Intervallen von 7,6 cm, das es Benutzern ermöglicht, das Klebeklebeband in optimalen Längen zu binden und zu reißen, um den Handschuh an der Kleidung zu befestigen. Erhältlich mit einer Breite von 0,5 bis 3 Zoll; kleinere Breiten eignen sich ideal für das Versiegeln von Platten für eine überwachte Umwelt.
- Anpassbares bestrahltes Polyethylenklebeband
- Druckempfindlicher Acrylklebstoff
- Effektive Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück
- Perforationen im Abstand von 7,6 cm
- Erhältlich mit einer Breite von 0,5 bis 3 Zoll
- Kleinere Breiten für das Versiegeln der Platten für eine überwachte Umwelt
- Klebeklebeband mit geringer Dichte und geringer Ausgasung
- Auf einem 3 in. (7,6 cm) Kunststoffkern ohne Zwischenlage aufgerollt
- Die 18-Yard-Rolle bietet ca. 42 Anwendungen; die 36-Yard-Rolle, 84 Anwendungen
- Geeignet für Lebensmittelverarbeitung und pharmazeutische Produktion
- Gammabestrahlt für aseptische Bereiche
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Acryl | |
Weiß | |
Roll | |
Klebeband für den Reinraum | |
Aseptisch, Gefahrgut- und Sicherheitskleidung, Rodac-Plattenversiegelung | |
12/Cs. | |
40.6 x 25.4 x 20.3 cm | |
16 °C bis 27 °C | |
18 yd. (2,01 m) | |
3 in. | |
7.62 cm |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; Certificate of Irradiation | |
Polymer | |
Gloss | |
Polyethylen | |
Steril | |
3 in. Plastic Core | |
16 x 10 x 8 in. | |
60 °F bis 80 °F | |
16,5 x 76,2 mm (18 yd x 3 in.) | |
16,5 m | |
76,2 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
044996-000 | Qualitätsbescheinigung | 06/09/2024 | CSLB-3WHIR |
041197-000 | Qualitätsbescheinigung | 06/12/2023 | CSLB-3WHIR |
039389-000 | Qualitätsbescheinigung | 04/08/2023 | CSLB-3WHIR |
038079-000 | Qualitätsbescheinigung | 22/05/2023 | CSLB-3WHIR |
038079-000 | Konformitätsbescheinigung | 23/05/2023 | CSLB-3WHIR |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
10Minuten
34Sekunden
54Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %