Learn More
Applied Biosystems™ RNA-to-cDNA™ Kit mit hoher Kapazität
Life Technologies High Capacity RNA-to-cDNA Kit ist ein optimiertes Kit zur reversen Transkription für optimale Leistung mit TaqMan Gene Expression Master Mix, Power SYBR Green PCR Master Mix und anderen PCR-Enzymen.
Brand:  Applied Biosystems™ 4387406
231.65 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10704217
  • 308.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Includes:
Kit für 50 Reaktionen: 1x 50 μl von 20X Enzymgemisch (MuLV- und RNase Inhibitorprotein); 1x 500 μl von 2X RT-Puffergemisch (einschließlich dNTPs, Random-Octamers und Oligo(dT)-16)
Description
Description
Das RNA-to-cDNA Kit mit hoher Kapazität ist ein optimiertes Reverse Transkriptions-Kit mit folgenden Merkmalen:
  • Schnell – kurze Reaktionszeit (in der Regel 30 – 60 min)
  • Praktisch – einfacher Arbeitsablauf mit wenigen Pipettierschritten (2 Röhrchen)
  • Zuverlässig– reverse Transkription von sowohl reichlich vorhandenen als auch begrenzten Zielen
  • Flexibel – optimiertes Zwei-Schritte-Protokoll, das mehrere PCR-Reaktionen aus einer einzigen reversen Transkriptionsreaktion aktiviert
  • Optimale Reaktionstemperatur: 37 °C
  • Endproduktgröße: 7 kb oder weniger
Optimierte cDNA-Synthese unter Beibehaltung der Detektionssensitivität Die Komponenten ermöglichen gemeinsam die empfindliche und spezifische reverse Transkription eines breiten Spektrums von Template-Mengen. Die Amplifikation einer Verdünnungsreihe des RNA-Referenzstandards zeigt eine ausgezeichnete reverse Transkription und PCR-Effizienz über 11 Größenordnungen. Dieser breite Wertebereich ermöglicht die Detektion von Transkripten sowohl sehr aktiv als auch sehr schwach exprimierter Gene unter gleichen Reaktionsbedingungen. Die Zwei-Röhrchen-Formulierung reduziert die Reaktionszeit und erfordert weniger Pipettierschritte als mit dem High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit bei gleich hoher Leistung.
PCR & Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Order Info
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
• 20X-Enzymgemisch (1x 50 μl)
• 2X-RT-Puffergemisch (1x 500 μl)
Lagerung bei –25 °C bis –15 °C.
Das Puffergemisch kann bei 2 °C bis 8 °C für bis zu 6 Monate gelagert werden.
30 bis 60 min
37 °C
MultiScribe
Trockeneis
cDNA (Erststrang)
Reaktionsgemisch
Bis 7 kb
Kit
Reverse Transkription
50 reactions
Ja
Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
50 Reaktionen
Reverse Transkription
RNA
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Manuals
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2792487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4387406
Chargennummer2828599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4387406
Chargennummer2827704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4387406
Chargennummer2815616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4387406
Chargennummer2816338 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4387406
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Applied Biosystems™ RNA-to-cDNA™ Kit mit hoher Kapazität > 50 Reaktionen