Learn More
Gibco™ Antibiotika-Antimykotikum (100x)
Die Lösung enthält Penicillin, Streptomycin und Gibco Amphotericin B, um eine Kontamination der Zellkultur zu verhindern.
Marke: Gibco™ 15240062
Beschreibung
- Gibco™ Antibiotikum-Antimykotikum dient zur Verhinderung von Kontamination durch Bakterien und Pilze
- Die Lösung enthält 10.000 Einheiten/ml Penicillin, 10.000 µg/ml Streptomycin und 25 µg/ml Gibco Amphotericin B.
- Die Antibiotika Penicillin und Streptomycin verhindern durch ihre effektive kombinierte Wirksamkeit die bakterielle Kontamination von Zellkulturen durch grampositive und gramnegative Bakterien.
- Amphotericin B verhindert eine Pilzkontamination von Zellkulturen durch die Hemmung multizellulärer Pilze und Hefen.
- Penicillin, das ursprünglich aus dem Pilz Penicillium gewonnen wurde, wirkt direkt, indem es den Neuaufbau der bakteriellen Zellwand stört, sowie indirekt, indem es die Freisetzung von Enzymen auslöst, die die Zellwand weiter verändern.
- Streptomycin wurde ursprünglich aus Streptomyces griseus gewonnen und wirkt, indem es an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms bindet und dadurch zu einer Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt.
- Bei -5 °C bis -20 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C Versandbedingungen: Trockeneis Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Säugetierzellkultur | |
Antibiotikum-Antimykotikum | |
Sterile-filtered | |
Trockeneis |
100X | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
100 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Antibiotic Antimycotic
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: penicillin G sodiumsalt, streptomycin sulphate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2831074 | Analysenzertifikat | 11/02/2025 | 15240062 |
2779741 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15240096,15240062 |
2585887 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15240096,15240062 |
2585852 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15240096,15240062 |
2585853 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15240096,15240062 |