Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genexpressionsassay (FAM)
Artikelnummer. p-7182890 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
L (2.900 Reaktionen x 967 μl), nach Bestellung
M (750 Reaktionen x 750 μl), nach Bestellung
S (250 Reaktionen/250 μl), inventarisiert
S (360 Reaktionen/360 μl), auf Bestellung
XS (75 Reaktionen x 75 μl), inventarisiert
XS (75 Reaktionen x 75 μl), nach Bestellung
Packungsgröße:
1 Stück
360 Mikroliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10794597
Marke: Applied Biosystems™ 4331182
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression assays are used for quantitative real-time PCR analysis of gene expression and consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and non-fluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression assays are used for quantitative real-time PCR analysis of gene expression and consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and non-fluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Features of TaqMan Gene Expression assays include:
  • Easy to use—just add cDNA and master mix and run the qPCR—no melt curves required
  • Specific—TaqMan assays use proprietary MGB-containing probes that can be up to 15 bases shorter than non-MGB probes, improving the specificity of the assay
  • Sensitive—TaqMan assays are ideal for measuring low levels of expression or low-abundance targets
  • Accurate—identify small fold-changes with high accuracy of quantitation
  • Extensive content—Over 1.8 million predesigned assays available for over 25 different species
  • Gold-standard TaqMan qPCR chemistry—TaqMan assays draw on Thermo Fisher Scientific's bioinformatics assay design pipeline to help ensure high specificity and minimal cross-reactivity, even for gene variants with high sequence homology
  • Fast delivery—your assays shipped in as little as 1–2 days (see below)
Approximate ship time
  • Inventoried: 1–2 days in North America, 3–5 days in Europe*
  • Made to order: 4–6 days in North America, 6–10 days in Europe
TaqMan Gene Expression assays are the gold standard in real-time PCR gene expression studies, built on more than 20 years of experience. Each assay includes target primers and a sequence-specific probe optimized for the best functional performance. No additional design, optimization, or melt curve analysis is needed. Available in a wide variety of formats and species, new assay designs are constantly added to help meet your research needs. TaqMan assays have been cited in over 40,000 publications and are backed by more than 350 patents.
Pre-formulated assay
  • 2 unlabeled PCR primers (900 nM each final 1X concentration)
  • 1 FAM dye-labeled TaqMan MGB probe (250 nM final 1X concentration)
All of our predesigned TaqMan Gene Expression assays are covered by the TaqMan Assays qPCR Guarantee.**
Recommended master mix: TaqMan Fast Advanced Master Mix (Cat. No. 4444556)
*Our most popular assays are stocked in North America and Europe for overnight delivery where possible. If an assay is out of stock, it may take an additional 3–5 business days for delivery.
**Subject to terms and conditions. For complete details, go to www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20X
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 1, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Interne Sondenmodifikation FAM (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3')
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Genexpressionsassay
Menge S (250 reactions/250 μL), inventoried
Versandbedingung Raumtemperatur
Wiedergabetreue (vs. Taq) 60 X
Anzahl Reaktionen S (250 Reaktionen/250 μl), inventarisiert
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TAQMAN GENE EXPRESSION ASSAY
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formamide