Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CXCR4-bla U2OS-Zellen
The Tango™ CXCR4-bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-X-C motif) receptor 4 (CXCR4) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1779
Beschreibung
The Tango™ CXCR4-bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-X-C motif) receptor 4 (CXCR4) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CXCR4-bla U2OS cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of SDF1α. In addition, Tango™ CXCR4-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.

Spezifikation
NM_003467.2 | |
Teilende Zellen | |
Nativer Schwanz | |
Fluoreszent | |
CXCR4 | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
8 x 106 Zellen | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
CXCR4 | |
U2OS | |
GPCRs |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
Inhalt: K1779 GeneBLAzer™ CXCR4-bla U2OS Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ CXCR4-bla U2OS-Zellen • Tango™ CXCR4-bla U2OS Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die Tango™ CXCR4-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
Tango™ CXCR4-bla U2OS-Zellen, 8 x 106 Zellen, ∽8,000,000 Zellen/Fläschchen bei 8,000,000 Zellen/ml Zellmenge, U2OS-Zelllinie, Fluoreszenznachweismethode, GPCRs Druggable Target, BLA-Reporter (Beta-Lactamase-Reporter), Lagerung in flüssigem Stickstoff | |
FRET | |
Tango™ CXCR4-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: Tango™ CXCR4-bla U2OS-Zellen, Tango™ CXCR4-bla U2OS-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
GeneBLAzer™, Tango™ | |
Endpunkt | |
Gehäuse U2OS | |
U2OS-Zelle | |
Tango™ |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1728350 | Analysenzertifikat | 14/04/2017 | K1779 |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.