Learn More
Fisherbrand™ Tiegelzange, Stahl, gerade Form
Der Einsatz der Laborzangen bei chemischen Reaktionen mit hohen Temperaturen gewährleistet optimale Ergebnisse. Die aus langlebigem Edelstahl gefertigten Clifton™ Geraden Zangen aus Edelstahl gewährleisten eine genaue Kontrolle beim Greifen, Anheben, Drehen und Überführen wärmebeständiger und anderer Werkstoffe in Laborumgebungen.
Marke:  Fisherbrand™ 3031
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11503502
  • 9.75 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gerade Laborzangen
  • Edelstahl 304 spec 18/8 nicht magnetisch, helle Oberfläche
  • Für Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit entwickelt und daher ideal für Arbeitsabläufe im Labor
  • Verbrauchsmaterial aus Metall für Labore
  • Aus feinstem, korrosionsbeständigem 304 Edelstahl
  • Bietet Korrosionsbeständigkeit, die eine Produktkontamination verhindert
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
200 mm
Stahl
Tiegelzange
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tiegelzange, Stahl, gerade Form > Länge: 200 mm