Learn More
SCAT™ Gewindeadapter, PP
SCAT Caps und Safety Waste Caps sind in vielen Gewindegrößen verfügbar. Sollte das passende Gewinde für Ihren Behälter trotzdem einmal nicht dabei sein, nutzen Sie einfach den passenden Adapter.
Marke: SCAT™ 107163
Beschreibung
SCAT™ Gewindeadapter sind ideal für den Anschluss von Sicherheitskappen, Safety Waste Caps, Trichtern, Kanistern oder anderen Entsorgungs- und Versorgungseinheiten geeignet.
- Aus Polypropylen (PP)
- In vielen verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
- Geeignet für alle SCAT™ Kappen, Trichter oder Kanister
Spezifikation
Gewinde 1: S55 (m), Gewinde 2: S50 (f) | |
Gray | |
Polypropylene | |
Thread Adapter |