Learn More
TAE Buffer, 50X, Serva Electrophoresis™
Marke: Serva Electrophoresis 4254901

Spezifikation
TAE Buffer | |
1907/2006/EC | |
Electrophoresis of nucleic acids | |
Solution | |
242.3g/L Tris, 18.6g/L EDTA-Na2-salt, 60.05g/L Acetic acid | |
Soluble |
Farblos | |
50X | |
8.3 | |
1 L | |
Odorless |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- TAE buffer (50x)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.