Learn More
Reitenspiess™ Flaschenbürste
Die Reitenspiess™ Flaschenbürste eignet sich zum Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren Ihrer Laborflaschen. Das Sortiment in verschiedenen Längen und Borstenausführungen enthält die richtigen Bürsten für viele spezifische Anforderungen im Bereich Glaswaren.
Marke:  Reitenspiess™ 21400234
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10349503
  • 19.35 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vielzahl von Borstentypen
  • 1 je Paket
  • Vielzahl von Längen und Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenbürste
40 mm
Je 1
Naturfarben
390 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Reitenspiess™ Flaschenbürste > Außendurchmesser (metrisch):40mm