Learn More
BRAND™ Pipettenschale
Schubladen-Organizer
Marke:  BRAND™ 768515
45.35 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10684481
  • 70.04 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PVC
  • Vier Fächer für etwa 30 Messpipetten (1 - 20 ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    PVC
    355 mm
    Name des Produkts
    BRAND™ Pipettenschale > Größe (L x B): 355 x 300 mm