Learn More
TRIS-Base (weiße Kristalle oder kristallines Pulver/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Beschreibung
DNase-, RNase- und Protease-frei.
Tris-Base ist eine Pufferkomponente für Verfahren der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophorese.
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | Max. 0.05 AU bei 280 nm |
Chemischer Name oder Material | Tris-Base |
Schmelzpunkt | 168.5 °C |
Siedepunkt | 219 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 10.4 |
Physikalische Form | Kristallines Pulver oder Kristalle |
Menge | 1 kg |
DNase | DNase-frei |
Zusammensetzung | 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propandiol, Tris (Hydroxymethyl) Aminomethan, Tris Base, THAM, Trimethylol Aminomethan, Trometamol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TRIS-Base (weiße Kristalle oder kristallines Pulver/Molekularbiologie), Fisher BioReagents >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur