Learn More
Macherey-Nagel™ HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 4 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Normalphase und Ionenaustausch
Marke: Macherey-Nagel™ 720994.46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HPLC-Säulen
Spezifikation
Analysesäule | |
250 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
Silika | |
Mixed-Mode | |
Normalphase und Ionenaustausch |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
350 m²/g | |
Dimethylamino | |
4% | |
No | |
Säule |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ HPLC-Säulen > ID:4,6 mm; Kohlenstofflast:4%
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur