Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mmBördelverschlüsse der Stufe 3 mit Bördelfläschchen mit 11 mm-Öffnung für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität.
Marke: Thermo Scientific™ 6PCC11ST101
64.07 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse mit Bördelfläschchen mit 11 mm-Öffnung, einschließlich unserer SureSTART 2 ml-Bördelfläschchen aus Glas und Mikrofläschchen mit Bördelverschluss aus Glas für < 2 ml-Proben (Stufe 3). Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Wählen Sie aus Aluminium- und Magnetstahlkappen mit Allzweck-Silikon-/PTFE-Septen mit verschiedenen Härtewerten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Mit Thermo Scientific™ manuellen oder elektronischen Bördelzangen und Entdecklern lassen sich Bördelverschlüsse einfach anbringen und entfernen.
Unsere Verschlüsse der Stufe 3 sind speziell für Massenspektrometrie-Anwendungen konzipiert und behandelt und enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Spezifikation
Blue/Clear | |
Aluminium | |
Silikon, blau/PTFE, transparent; weich | |
Soft | |
SureSTART Stufe 3 | |
Zertifizierte Spezifikation | |
11 mm |
Silber | |
No | |
Level 3 | |
45 Shore | |
1 mm | |
Bördel, Stufe 3 | |
11 mm-Bördelfläschchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
44Stunden
11Minuten
39Sekunden
43 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
44Stunden
11Minuten
39Sekunden
43 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
14Stunden
11Minuten
39Sekunden
43