Learn More
Silizium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Si in 2 % NaOH, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 196291000
29.81 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10472771
  • 44.72 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silicon standard solution
1 mg/ml Si in 2% NaOH
Kunststoffflasche
1.0200g/mL
MFCD00085311
Lösung
Silikon
5461123
28.09
997 to 1003 μg/mL of Si (4+) in 2%NaOH (20°C)
7440-21-3
100 mL
Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
[Si]
28.09
CHEBI:27573
AAS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465465 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number196291000
ChargennummerA0454554 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number196291000
ChargennummerA0407246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number196291000
ChargennummerA0447351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2022 Catalog Number196291000
ChargennummerA0443992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog Number196291000
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    44
    Stunden
    11
    Minuten
    39
    Sekunden
    47
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.
    Aktionscode: 24111
    Gültig bis zum2025-03-21
    Tage
    4
    Stunden
    11
    Minuten
    39
    Sekunden
    47
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silizium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Si in 2 % NaOH, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml-Kunststoffflasche