Learn More
Phosphor-Standardlösung, 98 %, für AAS, 1 mg/ml P in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 196185000
43.28 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Phosphorus standard solution | |
1 mg/ml P in water | |
Kunststoffflasche | |
Blau-Grün | |
P | |
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N | |
[P] | |
30.97 | |
CHEBI:30207 | |
AAS |
997 to 1003 ug/ml P in water (20°C) | |
7723-14-0, 7732-18-5 | |
500 mL | |
98% | |
MFCD00133771 | |
Lösung | |
Phosphor | |
5462309 | |
30.97 |
Sicherheit und Handhabung
- Phosphorus standard solution, stabilized, 1 mg/ml P in water
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen